Learn More
Salvinorin A, Lipomed
Artikelnummer. 30457655
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 30457655
Marke: Lipomed LPMSLV109510
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Salvinorin A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salvinorin A
CAS 83729-01-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Salvinorin A
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C23 H28 O8
Synonym 2 H-Naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid, 9-(acetyloxy)-2-(3-furanyl)dodecahydro-6 A,10 b-dimethyl-4,10-dioxo-, methyl ester, (2 S,4 aR,6 aR,7 R,9 S,10 AS,10 bR)-, 2 H-Naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid, 9-(acetyloxy)-2-(3-furanyl)dodecahydro-6 A,10 b-dimethyl-4,10-dioxo-, methyl ester, [2 S-(2α,4 Aα,6 Aβ,7β,9β,10 Aα,10 bβ)]-, (-)-Salvinorin A, Divinorin A, Salvinorin, Salvinorin A
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES COC(=O)[C@@H]1 C[C@H](OC(=O)C)C(=O)[C@H]2 [C@@]1(C)CC[C@H]3 C(=O)O[C@@H](C[C@]23 C)c4cocc4
IUPAC-Name methyl (2 S,4 aR,6 aR,7 R,9 S,10 AS,10 bR)-9-acetyloxy-2-(furan-3-yl)-6 A,10 b-dimethyl-4,10-dioxo-2,4 A,5,6,7,8,9,10 A-octahydro-1 H-benzo[f]isochromene-7-carboxylate
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 432.46
Menge 10 mg
Formelmasse 432.1784 g/mol