Learn More
Samariumfolie, 0.75 mm (0.03 Zoll) Dicke, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359288
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11359288 25 x 25 mm -
11306209 50 x 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043218.FF
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-19-9 | Molecular Formula: Sm | Molecular Weight: 150.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • In Mylar unter Argon verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-19-9
Summenformel Sm
Molekulargewicht (g/mol) 150.36
MDL-Nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI-Schlüssel KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC-Name Samarium
SMILES [Sm]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium foil
Namenshinweis 0.75mm (0.03 in.) thick
Menge 25 x 25 mm
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈3.7g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9%