Learn More
Samarium(III)2,4-pentandionathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051174
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11398588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040665.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 64438-53-5 | C15H21O6Sm | 447.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64438-53-5
Summenformel C15H21O6Sm
Molekulargewicht (g/mol) 447.69
MDL-Nummer MFCD00792904
InChI-Schlüssel JTZJMDRBZZVNSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium 2,4-pentanedionate, samarium iii acetylacetonate hydrate, samarium iii 2,4-pentanedionate hydrate, samarium iii acetylacetonate hydrate trace metals basis, 3z-4-bis 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy samario oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 16213768
IUPAC-Name (Z)-4-Hydroxypent-3-en-2-on; Samarium; Hydrat
SMILES [Sm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 447.68 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%