Learn More
Samarium(III)-bromid-Hexahydrat, 99.99 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Samarium(III) bromide hexahydrate |
| Schmelzpunkt | >640°C |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 498.15 (390.06 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99.99% |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |