Learn More
Samarium(III)-chlorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080534
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11413860
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089916.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256.71 g/mol
Samarium(III) chloride is used in laboratories, preparation of samarium metals. The anhydrous chloride is used to prepare organometallic compounds of samarium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10361-82-7
Summenformel Cl3Sm
Molekulargewicht (g/mol) 256.71
MDL-Nummer MFCD00011235
InChI-Schlüssel BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Samarium(3+)-Trichlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Spezifikation
Siedepunkt (decomposition)
Chemischer Name oder Material Samarium (III) chloride
Schmelzpunkt 678°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Brocken und Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,8347
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 256.71
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 4.46 g/mL at 16°C