Learn More
Samarium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356918
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11356918 100 g 100 Gramm
11346918 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11356918 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013660.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13765-24-7 | F3Sm | 207.36 g/mol
Samarium(III) fluoride has specialized uses in glass, phosphors, lasers, and thermoelectric devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13765-24-7
Summenformel F3Sm
Molekulargewicht (g/mol) 207.36
MDL-Nummer MFCD00049540
InChI-Schlüssel OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name samarium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Sm+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1306°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble moderately in strong mineral acids. Insoluble in water.
Formelmasse 207.35
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch