Learn More
Samarium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326278
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11326278 2 g 2 Gramm
11306278 10 g -
11316278 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11326278 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011226.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13765-24-7 | F3Sm | 207.36 g/mol
Samarium(III) fluoride is used as laboratory reagent, in optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material. It has specialized uses in phosphors, lasers, and thermoelectric devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13765-24-7
Summenformel F3Sm
Molekulargewicht (g/mol) 207.36
MDL-Nummer MFCD00049540
InChI-Schlüssel OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name samarium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Sm+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1306°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids.
Formelmasse 207.35
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch