Learn More
Samarium(III)-Phosphathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11314997
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11314997
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041992.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14913-18-9
MDL-Nummer MFCD05665148
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium(III) phosphate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 246.41 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%