Learn More
Samarium(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049527
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11332558
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014601.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13465-58-2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13465-58-2
MDL-Nummer MFCD00011236
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium(III) sulfate octahydrate
Schmelzpunkt 450°C (in -8H2O)
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,8347
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water
Formelmasse 733.00 (588.88 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton