Learn More
Samarium, Feststoff in verschiedenen Formen, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11386507 25 g 25 Gramm
11396507 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000295.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-19-9
Summenformel Sm
Molekulargewicht (g/mol) 150.36
MDL-Nummer MFCD00011233 MFCD00151299
InChI-Schlüssel KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC-Name Samarium
SMILES [Sm]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Samarium
Farbe Silberfarben bis grau
Namenshinweis ingot
Aussehen Silver Gray solid
Dichte 7.52 g/cm3
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Verpackung In luftbeständiger Poly-Flasche verpackt
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)