Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ 17 x 100mm Disposable Culture Tubes (DCTs)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17765808
Click to view available options
Material:
Polystyrol
Verschlusstyp:
Schnappverschluss
Sterilität:
Steril
Verpackungsart:
Vormontiert
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 17765808
Marke: Thermo Scientific™ 17009S
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Choose the material that suits your needs with these disposable culture tubes, in clarified polypropylene for strength and resistance, or polystyrene for superior clarity.
Perform most lab applications with Thermo Scientific™ Samco™ 17 x 100mm Disposable Culture Tubes, which deliver lot-to-lot uniformity and reliable performance. These chemical-free and biologically inert tubes are offered in clarified polypropylene for strength and resistance, or polystyrene for superior clarity. Each tube is precision molded and manufactured from premium grade materials by processes monitored with quality checks.
  • Convenient packaging—bulk or individually wrapped (sterile), and bulk or packs (non-sterile)
  • Available with two-position snap cap or without caps
  • Choice of polypropylene (PP) or polystyrene (PS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Max. RZB 10,000 RCF
Produkttyp Culture Tube
Verschlusstyp Schnappverschluss
Farbe Natural
Länge (metrisch) 100 mm
Material Polystyrol
Anzahl pro Packung 25
Anzahl pro Karton 500
Verpackungsart Vormontiert
Sterilität Steril
Großpackung Yes
Form Square