Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Clicktainer™ Fläschchen und Probenbehälter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15712207
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
90 mL
Verschlussfarbe:
Weiß
Produkttyp:
Vorkonfektionierte Clicktainer-Durchstechflasche
Beschriftung:
Temperaturstreifen mit Laschen
Packungsgröße:
300 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe Produkttyp Beschriftung unitSize
15712207 90 mL Weiß Vorkonfektionierte Clicktainer-Durchstechflasche Temperaturstreifen mit Laschen 300 Stück
1 options
Artikelnummer. 15712207
Marke: Thermo Scientific™ 90WHT531001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Samco™ Clicktainer Fläschchen und Probenbehälter gewährleisten jederzeit hervorragenden Probenschutz und Anwendersicherheit durch den richtigen Einsatz der Verschlusskappe.
Die Thermo Scientific™ Samco™ Clicktainer™ Fläschchen und Probenbehälter bieten Probenschutz und Anwendersicherheit und sind mit einem Verschluss mit hörbarem, mehrfachem Klicken ausgestattet. Ermöglichen Sie eine verbesserte Patientendiagnose mit einer sicher verschlossenen Dichtung, leicht zu greifenden Oberflächen und einem geraden Design für ein zuverlässiges und sicheres Probenmanagement.
Hervorragende leckdichte Leistungsfähigkeit
  • Nachweislich dicht gemäß BS EN 14254
  • Als 95 kPa-konform validiert
  • Nach strengen Kriterien auf Eignung in Pneumatikröhren getestet
Übersichtlich gestaltete Etiketten
  • Ein Etikett in mehreren Sprachen – Englisch, Spanisch und Französisch
  • Felder zur Erfassung aller FDA-erforderlichen Informationen
  • Optionaler Temperaturstreifen
  • Auch unbeschriftet erhältlich
  •  
Große Auswahl an Kappenfarben und Verpackungskonfigurationen
  • Kappenfarben zur Unterscheidung und Verwaltung von Proben
  • Zur bequemen Verwendung vormontiert, steril und unsteril, erhältlich
  • Separate Großpackungen für Verschlüsse und Fläschchen  zur Vorbefüllung mit Fixiermittel
  • Individuelle Peel-Beutel für Operationssäle, Reinräume und andere sterile Umgebungen
  • Spender-Boxen, ideal für die praktische Lagerung in kleineren Labors und Arztpraxen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Vorkonfektionierte Clicktainer-Durchstechflasche
Closure Included Ja
Graduated Ja
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Kapazität (angloamerikanisch) 3 oz.
Kapazität (metrisch) 90 mL
Zertifizierung/Konformität 95 kPA
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussmaterial HDPE
Farbe Klar
Beschreibung Thermo Scientific Samco Clicktainer Vial, 90 mL, 53 mm diameter, Temperature Strip Label, White Cap, Sterile, Assembled
Durchmesser (metrisch) 53 mm
Enthält Pre-assembled Clicktainer Vials with White Caps (90 mL)
Beschriftung Temperaturstreifen mit Laschen
Anzahl pro Karton 300/Cs.
Anzahl pro Packung 100/Pk.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† Der Begriff auslaufsicher wird für die Thermo Scientific Samco Clicktainer Produkte mit 90 ml/53 mm und 120 ml/53 mm verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) kein Flüssigkeitsaustritt bei der Vakuumprüfung, bei der in einer geschlossenen Kammer ein Druck von 95 kPa aufgebaut wird, b) kein Flüssigkeitsaustritt bei der Auslaufprüfung nach BS EN 14254, bei dem der Behälter mit einem Farbstoff gefüllt wird, dann 2 Minuten auf einem Rollenmischer läuft und schließlich 1 Stunde kopfüber in einem Wasserbad liegt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Samco Clicktainer Fläschchen unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Samco Clicktainer Fläschchen sind mit ihren entsprechenden Clicktainer Verschlüssen bei Raumtemperatur und -druck auslaufsicher.