Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Clicktainer™ Fläschchen und Probenbehälter
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Samco™ Clicktainer™ Fläschchen und Probenbehälter bieten Probenschutz und Anwendersicherheit und sind mit einem Verschluss mit hörbarem, mehrfachem Klicken ausgestattet. Ermöglichen Sie eine verbesserte Patientendiagnose mit einer sicher verschlossenen Dichtung, leicht zu greifenden Oberflächen und einem geraden Design für ein zuverlässiges und sicheres Probenmanagement.
- Nachweislich dicht gemäß BS EN 14254
- Als 95 kPa-konform validiert
- Nach strengen Kriterien auf Eignung in Pneumatikröhren getestet
Übersichtlich gestaltete Etiketten
- Ein Etikett in mehreren Sprachen – Englisch, Spanisch und Französisch
- Felder zur Erfassung aller FDA-erforderlichen Informationen
- Optionaler Temperaturstreifen
- Auch unbeschriftet erhältlich
- Kappenfarben zur Unterscheidung und Verwaltung von Proben
- Zur bequemen Verwendung vormontiert, steril und unsteril, erhältlich
- Separate Großpackungen für Verschlüsse und Fläschchen zur Vorbefüllung mit Fixiermittel
- Individuelle Peel-Beutel für Operationssäle, Reinräume und andere sterile Umgebungen
- Spender-Boxen, ideal für die praktische Lagerung in kleineren Labors und Arztpraxen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vorkonfektionierte Clicktainer-Durchstechflasche |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 90 mL |
| Zertifizierung/Konformität | 95 kPA |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Show More |
† Der Begriff auslaufsicher wird für die Thermo Scientific Samco Clicktainer Produkte mit 90 ml/53 mm und 120 ml/53 mm verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) kein Flüssigkeitsaustritt bei der Vakuumprüfung, bei der in einer geschlossenen Kammer ein Druck von 95 kPa aufgebaut wird, b) kein Flüssigkeitsaustritt bei der Auslaufprüfung nach BS EN 14254, bei dem der Behälter mit einem Farbstoff gefüllt wird, dann 2 Minuten auf einem Rollenmischer läuft und schließlich 1 Stunde kopfüber in einem Wasserbad liegt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Samco Clicktainer Fläschchen unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Samco Clicktainer Fläschchen sind mit ihren entsprechenden Clicktainer Verschlüssen bei Raumtemperatur und -druck auslaufsicher.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.