Learn More
S Murray and Co™ Edelstahlschere
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Blade Style:
Gebogen
Gerade
Spitzenform:
Gebogen
Gerade
Stumpf
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vollständige Garantie bei normalem Gebrauch gemäß strengen Qualitätskontrollverfahren
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Edelstahl-Schere |
| Blade Style | Gerade |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Material | Edelstahl |
| Beschreibung | Sehr feine Spitzen und geschlossene Schäfte |
| Spitzenform | Gerade |