missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
SAMHD1 Monoclonal specifically detects SAMHD1 in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Gensymbole | SAMHD1 |
| Reinigungsverfahren | Affinity Purified |
| Zielspezies | Human, Mouse |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Isotype | IgG2b |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?