Learn More
Fisherbrand™ BEUTEL STERIL 7X12 1,65L FW FW
Für den Einsatz im Labor zur Entnahme von Proben in einer sterilen Umgebung.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.07800kg
Artikelnummer. 11768026
  • 534.00 € / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sichere, kontaminationsfreie Beutel für zuverlässige Analysenergebnisse
  • Hergestellt aus schwerem, reinem Polyethylen, das den FDA-Spezifikationen entspricht
  • Geeignet für feste, halbfeste und flüssige Materialien
  • Einfache Handhabung, Einlegen der Probe und Verschließen durch viermaliges Drehen des Beutels nach außen und Biegen der Drahtenden nach innen
  • Flachdrahtverschlüsse bieten zusätzliche Festigkeit, um größere und schwerere Proben zu versiegeln
Bestellinformation
dimCapacityMetric