Learn More
WTW™ Probenflasche SB VT 900
Artikelnummer. 16418743
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
VisoTURB-Trübungssensor
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16418743 VisoTURB-Trübungssensor 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16418743 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 600704
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Probenflasche zur Verwendung mit der WTW™ IDS Trübungssensor.
  • Probeflasche für die VisoTurb™ Trübungssensor
  • Zubehör für die IDS MultiLine™ Meter
  • Fassungsvermögen 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) VisoTURB-Trübungssensor
Beschreibung Probenflasche, 500 ml