Learn More
RETSCH Probenflaschen
Artikelnummer. 11954332 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
5 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
11954332 2 l
11934332 1 l
11944332 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11954332 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 05.239.0010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Typ: Probenglas 2 Liter (zur Verwendung mit Halter 22.001.0001)
Spezifikation
Produkttyp Probenflasche
Kapazität (metrisch) 2 l
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Schneidmühle SM 300