Learn More
Cytiva™ X100 903 Sample Collection Card CF12 58X58CM
Beschreibung
- For the collection and storage of blood or other biological fluids
- Non-chemically treated paper
- DNA is not bound to the paper
- No refrigeration is required
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Specimen Collection Kit |
| Beschreibung | 903™ Proteinsaver sample collection cards |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sample collection, in-vitro storage of blood and other biological fluids |
| Aufnahmevermögen | 5 Probenflecken |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.9 ft. |
| Länge (metrisch) | 58 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 1.9 ft. |
| Breite (metrisch) | 58 cm |