Learn More
Kartell SpA Probenbecher
Artikelnummer. 10021111
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.5 mL
Packungsgröße:
12000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10021111 1.5 mL 12000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10021111 Lieferant Kartell SpA Lieferanten-Nr. 02503004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 €
    207.69 € / 12000 Stück
    Sparen 9.31 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Polystyrol-Probenbecher
  • Probenbecher für Technicon™ und Konelab™ Analysatoren
  • Polystyrol
  • 1,5 ml Kapazität
Spezifikation
Sterilität Nicht steril
Kapazität (metrisch) 1.5 mL
Produkttyp Probenbecher
Kapazität (angloamerikanisch) 0,51 oz.
Material Polystyrol
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Latexfrei Ja