Learn More
Kartell SpA Probenbecher
Artikelnummer. 11383804
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0.25 mL
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11383804 0.25 mL 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11383804 Lieferant Kartell SpA Lieferanten-Nr. 02510004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.00 €
    20.40 € / 1000 Stück
    Sparen 1.60 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Polystyrol-Probenbecher
  • Probenbecher für CENTRIFICHEM-Analysatoren™
  • Polystyrol
  • 0,25 ml Kapazität
Spezifikation
Sterilität Nicht steril
Kapazität (metrisch) 0.25 mL
Produkttyp Probenbecher
Kapazität (angloamerikanisch) 0,85 oz.
Material Polystyrol
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Latexfrei Ja