Learn More
Descrizione
- Für den Einsatz auf automatisierter Instrumentierung einschließlich Mira, Bio, Fara und Analysatoren Cobas Horiba ABX
- Angebrachter Schnappverschluss
- Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- Grün (nicht abgebildet)
Specifica
Specifica
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Cobas Mira, Bio, Fara und Analysatoren Horiba ABX |
| Farbe | Grün |
| Material | HDPE |
| Produkttyp | Probenbecher |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?