Learn More
Thermo Scientific™ Probenküvetten für Eutech™ TN-100 Trübungsmessgerät
Artikelnummer. 17425499
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Eutech TN-100 Trübungsmessgerät
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17425499 Eutech TN-100 Trübungsmessgerät 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17425499 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X638601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00 €
    121.00 € / 1 Stück
    Sparen 12.00 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das TN-100 Messgerät ist ein benutzerfreundliches Trübungsmessgerät, das die Genauigkeit robuster Feldanwendungen erfüllt.
Probenküvetten für Eutech™ TN-100 Trübungsmessgerät sind Fläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubverschlüssen für Lichtschutz, Fülllinie und Indexmarkierungen. Die Küvetten werden in 4er-Packungen geliefert.
Eigenschaften:
  • Packung mit 4 Probenküvetten für TN-100 Trübungsmessgerät
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Küvette
Zur Verwendung mit (Geräte) Eutech TN-100 Trübungsmessgerät
Beschreibung Probenküvetten
Menge 4 Packung