Learn More
Labcon™ Probenverdünnungsfläschchen mit angebrachten Kappen
Artikelnummer. 17587876 Alle ansehen Labcon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
1000 Pk., Großverpackung
1000-Pk., unterteilter Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
144 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
17587876 1000-Pk., unterteilter Karton 144 Stück
17577876 1000 Pk., Großverpackung 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17587876 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 20305500009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.95 €
    47.76 € / 144 Stück
    Sparen 4.19 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Probenverdünnungsfläschchen mit angebrachten Kappen werden in einer Großpackung oder in mit Fächern unterteilten Kartons verpackt geliefert.
  • Für Beckman Coulter™ Blutzellenzähler und Tischverdünnungen im -Stil
  • Durchsichtiges, reines Polystyrol
  • Angebrachte auslaufsichere Kappe aus naturfarbenem Polyethylen
  • Hergestellt in USA
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.5 in.
Außendurchmesser (metrisch) 38.1 mm
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) 25 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beckman Coulter™ Blutzellenzähler und Tischverdünnungen im -Stil
Höhe (angloamerikanisch) 2,26 in.
Enthält 1000-Pk., unterteilter Karton
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 1000/Karton
Marking Spot Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Höhe (metrisch) 57.4 mm
Produkttyp Verdünnungsfläschchen