missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Probenschleifeneinheiten für wässrige Proben

Artikelnummer. 16471155 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Probenschleife für wässrige Proben
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
Volumen (metrisch):
4,0 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Innendurchmesser (metrisch) Volumen (metrisch)
16471155 Probenschleife für wässrige Proben 2 mm 4,0 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16471155 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 842347004052
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese speziell für wässrige Proben entwickelten Probenschleifeneinheiten sind in einer Reihe von Volumen erhältlich, um Ihren Analyseanforderungen gerecht werden.

Passen Sie Ihre Verbrauchsmaterialien genau an Ihre gewählte Probenmatrix an, um Effizienz und Präzision zu maximieren. Diese Thermo Scientific™ Probenschleifeneinheiten für wässrige Proben sind in einer Reihe von Volumina erhältlich, um Ihren Analyseanforderungen gerecht werden.

Maßgeschneiderte Verbrauchsmaterialien für Ihre Analyse

 

Probenschleifeneinheit für wässrige Proben, 2 mm ID, 0,7 ml

Probenschleifeneinheit für wässrige Proben, 2 mm ID, 1,0 ml

Probenschleifeneinheit für wässrige Proben, 2 mm ID, 1,5 ml

Probenschleifeneinheit für wässrige Proben, 2 mm ID, 2,0 ml

Probenschleifeneinheit für wässrige Proben, 2 mm ID, 3,0 ml

Probenschleifeneinheit für wässrige Proben, 2 mm ID, 4,0 ml

Probenschleifeneinheit für wässrige Proben, 2 mm ID, 5,0 ml

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometer
Typ Probenschleife für wässrige Proben
Innendurchmesser (metrisch) 2 mm
Volumen (metrisch) 4,0 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.