Learn More
Cytiva Assorted Sample Loops, Teflon (25, 50, 100, 200, 500 μl)
Artikelnummer. 11320032 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
ETFE und PP
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
11320032 ETFE und PP 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11320032 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 18040401
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Satz von 5 Schleifen zum Beladen/Injizieren von Proben auf eine Chromatographiesäule. Cytiva Das Sample Loop Kit ist ein Satz kleiner PTFE-Schlaufen (25, 50, 100, 200, μ500 l Kapazität) zur Verwendung mit Autosampler-/Injektionsventilen (z. B. Ventil V-7) und ÄKTA™ Chromatographiesysteme.
Cytiva Das Sample Loop Kit ist ein Set von Schlaufen zum Auftragen von Proben auf Chromatographiesäulen. Sie können mit einem Autosampler verwendet werden, mit ÄKTA™ Chromatographiesysteme und mit Ventil V-7 oder anderen Probeninjektionsventilen.
  • Ideal für die Handhabung kleiner Volumina
  • Minimiert den Verlust von Probenmaterial bei teilweiser Befüllung
  • Kann bei hohem Druck verwendet werden, unabhängig von der Durchflussrate
Enthält fünf (5) kleine Kunststoff-Probenschlaufen in verschiedenen Größen und Kapazitäten:
  • 25 μl (Schlauch: Außendurchmesser —1,8 mm; Innendurchmesser —0,5 mm)
  • 50 μL (Schläuche:  Außendurchmesser —1,8 mm; Innendurchmesser —0,5 mm)
  • 100 μL (Schläuche:  Außendurchmesser —1,8 mm; Innendurchmesser —0,5 mm)
  • 200 μL (Schläuche:  Außendurchmesser —1,8 mm; Innendurchmesser —0,8 mm)
  • 500 μL (Schläuche:  Außendurchmesser —1,8 mm; Innendurchmesser —0,8 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Probenschleifen-Kit
Material ETFE und PP
Anschlussgröße (metrisch) Schläuche mit 1.8 mm AD (0.5/0.8 mm ID)
Größe (metrisch) 25, 50, 100, 200, 500, μ l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laden von Proben auf Chromatographiesäulen
Zur Verwendung mit (Geräte) Autosampler/Injektionsventile (z. B. Valve V-7) und ÄKTA Chromatographiesysteme