Learn More
Biochrom Ersatz-Kit für Probenplatten
Artikelnummer. 11330322
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
NanoVue Plus Spektralphotometer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11330322
Marke: Biochrom 28955301
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit NanoVue Plus Spektralphotometer
  • Die Probenplatten können bei Bedarf einfach und schnell ausgetauscht werden
  • Probenplatten können vom Anwender ein- und ausgeclipst werden
  • Schichtdickenkalibrierung nach Plattenwechsel erforderlich
Spezifikation
Display No Display
Zur Verwendung mit (Geräte) NanoVue Plus Spektralphotometer
Form Rechteckig