Learn More
Spex CertiPrep™ Polycarbonat-Cryovial zur Probenvorbereitung
Artikelnummer. 12859055 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
15 ml
Packungsgröße:
30 Stück
Artikelnummer. 12859055
Marke: Spex CertiPrep™ 2252PC30
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Für die Verwendung mit der 2199-Klemmvorrichtung mit großem Fassungsvermögen für Mahlmedien mit dem SPEX SamplePrep Homogenisator
Kryovial aus Polycarbonat mit Schraubverschluss, 160 mm x 121 mm, 15 ml. Fasst Mahlmedien bis zu 3/8 Zoll, passend für SPEX SamplePrep Homogenisatorhalter 2197 und 2661 Kryoblock. Für die Verwendung mit der großen 2199-Klemmvorrichtung Mahlmenge pro Fläschchen 6 ml. Wird als Packung mit 30 Fläschchen verkauft.
  • Hält die Mahlmenge von 6 ml pro Fläschchen
  • Polycarbonat ist für kryogenes Mahlen geeignet
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 15.8 mm
Material Polycarbonat
Volumen (metrisch) 15 ml
Enthält Mit Schraubverschluss
Anzahl pro Packung 30
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 101,6 mm
Menge 30er-Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) 2199 Große Klemmbaugruppe