Learn More
Thermo Scientific™ Sample and Skimmer Cones for iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova Series ICP-MS Systems
Artikelnummer. 15457904 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Skimmer-Kegel, Ni, Einsatz
Zur Verwendung mit (Geräte):
ICP-MS-Systeme der iCAP Q/Qnova Serie
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Zur Verwendung mit (Geräte)
15457904 Skimmer-Kegel, Ni, Einsatz ICP-MS-Systeme der iCAP Q/Qnova Serie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15457904 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 1311870
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ sample and skimmer cones for Thermo Scientific™ iCAP™ MX and iCAP™ Q/Qnova series ICP-MS systems are available to suit your analysis requirements and designed for durability, performance and ease of use.
Assure robust, uncomplicated trace elemental analysis for your laboratory with the Thermo Scientific iCAP MX and iCAP Q/Qnova series ICP-MS systems. Our easily changeable Ni and Pt sample and skimmer cones are available to suit your analysis requirements and designed for durability, performance and ease of use.
Wählen Sie qualitativ hochwertige Verbrauchsmaterialien für konsistente Leistung. Diese hochwertigen, in der Praxis bewährten Konen sind für eine zuverlässige hochempfindliche Analysen bis zur Nachweisgrenze mittels HR-ICP-MS ausgelegt. Erhältlich sind sie als feste Ni-Konstruktion oder mit Pt-Spitze für eine noch längere Lebensdauer und spezifische Analyseanforderungen.
  • Probenkonen aus Nickel und Platin
  • Skimmerkonen aus Nickel und Platin
  • Platin, Bor-freier Skimmerkonus (für Halbleiter-Anwendungen)
  • Skimmerkonus-Einsätze mit unterschiedlicher Kanallänge zur Anpassung der Geräteeigenschaften für jede Anwendung
Spezifikation
Typ Skimmerkonus
Zur Verwendung mit (Geräte) ICP-MS-Systeme der iCAP Q/Qnova Serie
Enthält Skimmer-Kegel, Ni, Einsatz