Beschreibung
Wählen Sie aus diesem Sortiment von Proben- und Skimmerkonussen für Ihre Analyseanforderungen bei der Verwendung von Thermo Scientific™ ELEMENT™ HR-ICP-MS-Geräten.
Für die Thermo Scientific™ ELEMENT™ Serie HR-ICP-MS-Systeme und Thermo Scientific™ Neptune™ Serie MC-ICP-MS-Systeme sind eine Reihe leicht wechselbarer Thermo Scientific™ Proben- und Skimmerkonusse erhältlich, die Ihren Analyseanforderungen entsprechen und auf Haltbarkeit, Leistung und Anwenderfreundlichkeit ausgelegt sind.
Wählen Sie hochwertige Verbrauchsmaterialien für konsistentes Leistungsverhalten
Diese hochwertigen, praxiserprobten Konusse sind für eine zuverlässige, hochempfindliche Analyse bis zur Nachweisgrenze durch ICP-MS konzipiert. Erhältlich in solider Ni-Bauweise, Pt-Spitze für noch längere Haltbarkeit und Al für spezifische Analyseanforderungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Probenkonus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Element Serie HR-ICP-MS-System und Neptune Serie MC-ICP-MS-System |
| Material | Aluminium |