Learn More
Thermo Scientific™ Proben- und Skimmerkonusse
Artikelnummer. 17869715 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Probenkonus
Skimmerkonus
Material:
Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Material Packungsgröße
17869715 Skimmerkonus Aluminium 1 Stück
17859715 Probenkonus Aluminium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17869715 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 1184060
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wählen Sie aus diesem Sortiment von Proben- und Skimmerkonussen für Ihre Analyseanforderungen bei der Verwendung von Thermo Scientific™ ELEMENT™ HR-ICP-MS-Geräten.
Für die Thermo Scientific™ ELEMENT™ Serie HR-ICP-MS-Systeme und Thermo Scientific™ Neptune™ Serie MC-ICP-MS-Systeme sind eine Reihe leicht wechselbarer Thermo Scientific™ Proben- und Skimmerkonusse erhältlich, die Ihren Analyseanforderungen entsprechen und auf Haltbarkeit, Leistung und Anwenderfreundlichkeit ausgelegt sind.
Wählen Sie hochwertige Verbrauchsmaterialien für konsistentes Leistungsverhalten
Diese hochwertigen, praxiserprobten Konusse sind für eine zuverlässige, hochempfindliche Analyse bis zur Nachweisgrenze durch ICP-MS konzipiert. Erhältlich in solider Ni-Bauweise, Pt-Spitze für noch längere Haltbarkeit und Al für spezifische Analyseanforderungen.
Spezifikation
Typ Skimmerkonus
Zur Verwendung mit (Geräte) Element Serie HR-ICP-MS-System und Neptune Serie MC-ICP-MS-System
Material Aluminium