Learn More
Thermo Scientific™ Proben- und Skimmerkonusse
Artikelnummer. p-6085079 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Probenkonus
Skimmerkonus
Material:
Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17859715
Marke: Thermo Scientific™ 1184050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wählen Sie aus diesem Sortiment von Proben- und Skimmerkonussen für Ihre Analyseanforderungen bei der Verwendung von Thermo Scientific™ ELEMENT™ HR-ICP-MS-Geräten.
Für die Thermo Scientific™ ELEMENT™ Serie HR-ICP-MS-Systeme und Thermo Scientific™ Neptune™ Serie MC-ICP-MS-Systeme sind eine Reihe leicht wechselbarer Thermo Scientific™ Proben- und Skimmerkonusse erhältlich, die Ihren Analyseanforderungen entsprechen und auf Haltbarkeit, Leistung und Anwenderfreundlichkeit ausgelegt sind.
Wählen Sie hochwertige Verbrauchsmaterialien für konsistentes Leistungsverhalten
Diese hochwertigen, praxiserprobten Konusse sind für eine zuverlässige, hochempfindliche Analyse bis zur Nachweisgrenze durch ICP-MS konzipiert. Erhältlich in solider Ni-Bauweise, Pt-Spitze für noch längere Haltbarkeit und Al für spezifische Analyseanforderungen.
Spezifikation
Typ Probenkonus
Zur Verwendung mit (Geräte) Element Serie HR-ICP-MS-System und Neptune Serie MC-ICP-MS-System
Material Aluminium