Learn More
Thermo Scientific™ Montierte Fläschchen-Kits mit Schraubgewinde für die Lagerung von Proben
Código de producto. 12498606
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Tamaño de la unidad:
100 Stück
Código de producto. Farbe unitSize
12498606 Bernsteinfarben 100 Stück
11911583 Durchsichtig -
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12498606
Marca: Thermo Scientific™ B780020A
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Lagern Sie Ihre Proben zuverlässig und bequem mit diesen montierten Fläschchen-Kits mit Schraubgewinde.
Lagern Sie Ihre Proben zuverlässig in praktischen Thermo Scientific™ National™ montierten Fläschchen-Kits mit Schraubgewinde für die Probenlagerung.
    ?non-ascii?
  • Fläschchen aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikatglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B)
  • ?non-ascii?
  • Geschlossene Kappen mit PTFE-Dichtungseinlage zur Probenlagerung
  • ?non-ascii?
  • PTFE auf Folie/Schaumdichtung bietet hohe chemische Beständigkeit
  • ?non-ascii?
  • Nicht autoklavierbar
  • ?non-ascii?
  • Packung mit 100 Stück
  • ?non-ascii?
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Verschlussfarbe Weiß
Beschreibung Montiertes Schraubfläschchenkit, feste Kappe
Farbe Bernsteinfarben
Material Glas
Volumen (metrisch) 20 ml
Anzahl pro Packung 100
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.