Learn More
Lonza™ Probenfläschchen, pyrogenfrei
Artikelnummer. 11640131
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11640131 10 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11640131 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. 80507U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3270.00 €
    2205.04 € / 100 Stück
    Sparen 1064.96 €
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Transport oder die Lagerung von Proben zur Endotoxinanalyse.Lonza™ Probenfläschchen, pyrogenfrei, sind 10 ml-Endotoxin-freie Probenbehälter aus Glas mit Schraubverschluss.100 St./Karton
Probenbehälter sind für den Transport von Produktproben zur Endotoxinanalyse oder Probenlagerung vorgesehen.Für jede einzelne Probe müssen geeignete Behälter- und Lagerbedingungen validiert werden.
  • 10 ml depyrogenierte Glasprobenbehälter mit Schraubverschluss
  • Enthalten laut Zertifikat weniger als 0,005 EU/ml
  • Für Anwendungen, die den Endotoxin-Test erfordern
  • 100 Fläschchen/Karton (Karton mit Kartoneinsatz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100/Schachtel
Kapazität (metrisch) 10 ml
Farbe Klar mit schwarzer Kappe
Produkttyp Probenfläschchen mit Deckel
Material Entpyrogenisiertes Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Endotoxinanalyse