missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Probennehmer-Rack

Artikelnummer. 15809571 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
900 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15809571

Marke: Sampling Systems™ 8820A02

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Probengestelle eignen sich ideal zum Aufhängen von Probenehmern, wenn sie nicht verwendet werden.

  • Edelstahl- und Kunststoffkonstruktion
  • Standard-Rack kann bis zu 5 Probenehmer aufnehmen
  • Die Probenehmer sind mit einem einfachen Druckclip befestigt
  • Wird komplett mit Lochbefestigungen geliefert
  • Geeignet für Probenehmer von 10 bis 35 mm im Durchmesser und bis zu 4 kg im Gewicht

Spezifikation

Produkttyp Ständer zur Lagerung
Material Edelstahl, Kunststoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenlagerung
Länge (metrisch) 500 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt