Learn More
Sampling Systems™ Probennehmer-Rack
Artikelnummer. 15899561 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
900 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15899561
Marke: Sampling Systems™ 8820A01
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Probengestelle eignen sich ideal zum Aufhängen von Probenehmern, wenn sie nicht verwendet werden.
  • Edelstahl- und Kunststoffkonstruktion
  • Standard-Rack kann bis zu 5 Probenehmer aufnehmen
  • Die Probenehmer sind mit einem einfachen Druckclip befestigt
  • Wird komplett mit Lochbefestigungen geliefert
  • Geeignet für Probenehmer von 10 bis 35 mm im Durchmesser und bis zu 4 kg im Gewicht
Spezifikation
Produkttyp Ständer zur Lagerung
Material Edelstahl, Kunststoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenlagerung
Länge (metrisch) 900 mm