Learn More
Buerkle™ Transportkoffer für Probennehmer
Artikelnummer. 10522743 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
123 x 25 x 11 cm
265 x 225 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
10522743 265 x 225 x 50 mm 1 Stück
10474982 123 x 25 x 11 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522743 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 36000021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.05 €
    16.45 € / 1 Stück
    Sparen 2.60 €
    13% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Transportbehälter für Probenehmer kann für Buerkle™ Probenehmer verwendet werden.
  • Zur Verwendung mit Probennehmern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Transportkoffer
Farbe schwarz
Material Polypropylene, Polyurethane Foam
Abmessungen (L x B x H) 265 x 225 x 50 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Probenehmer
Höhe (angloamerikanisch) 1.97 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 1.77 in.
Höhe (metrisch) 50 mm
Innenhöhe (metrisch) 45 mm
Länge (angloamerikanisch) 10.43 in.
Innenlänge (angloamerikanisch) 10.16 in.
Länge (metrisch) 265 mm
Innenlänge (metrisch) 258 mm
Breite (angloamerikanisch) 8.86 in.
Innenbreite (angloamerikanisch) 7.01 in.
Breite (metrisch) 225 mm
Innenbreite (metrisch) 178 mm