Learn More
Buerkle™ X100 SampleSafe Plombe, PP/Metall, rot, LxØ 260x2
Artikelnummer. 10434532 Alle ansehen Bürkle Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farbe:
Rot
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
Artikelnummer. 10434532
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 53992902
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die SampleSafe Plombe, PP/Metall, rot, LxØ 260x2 sind aus stabilem Polypropylen gefertigt. Durch die fortlaufende 9-stellige Nummer sind die Plomben eindeutig identifizierbar. Der Einweg-Zugmechanismus bietet dabei zusätzlichen Schutz vor Manipulation.
Rückstellproben müssen jederzeit vor Verfälschung gesichert und zweifelsfrei identifizierbar sein. Flaschen mit Plombierösen sollten deshalb mit SampleSafe-Plomben gesichert werden.
Die Plomben sind aus stabilem Polypropylen gefertigt. Durch die fortlaufende 9-stellige Nummer sind die Plomben eindeutig identifizierbar.
Die Plombensaite hat einen Durchmesser von 2 mm, deshalb passen SampleSafe-Plomben auch durch kleine Ösen und Schlitze. Das Plombenband wird in der Verschlusskammer durch einen Metall-Einsatz aus rostfreiem Federstahl fest gesichert. Der Einweg-Zugmechanismus bietet dabei zusätzlichen Schutz vor Manipulation. Durch den Einsatz eines speziellen Ultraschallverfahrens ist es nicht möglich den Verschluss der Plombe gewaltsam zu öffnen oder zu manipulieren ohne eindeutige Spuren zu hinterlassen.
  • Eindeutige Identifizierung über fortlaufende Nummer
  • 100 Plomben (10 Gitter) pro Pack
  • Manipulationsschutz durch Sicherheitsfeder aus rostfreiem Stahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Retentionsproben
Enthält Fortlaufende Nummer, Sicherheitsfeder aus Stahl
Länge (angloamerikanisch) 10,23 in.
Länge (metrisch) 260 mm
Menge 100 pro Pack
Gewicht (angloamerikanisch) 1,76 lb.
Material Polypropylen
Typ Sicherheitsplombe