Learn More
BOLA Probenbeutel
Artikelnummer. 10680552
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
5 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10680552 2 l 1 Stück
10768622 1 l 1 Stück
10641132 5 l 1 Stück
10745982 10 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10680552 Lieferant BOLA Lieferanten-Nr. A22362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.10 €
    45.85 € / 1 Stück
    Sparen 19.25 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Probenahmebeutel PVF, 2 Anschlüsse
  • Durchsichtig
  • Nicht porös
  • Ohne Weichmacher
  • Mit 2 austauschbaren Anschlüssen aus PTFE.
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Kapazität (metrisch) 2 l
Länge (metrisch) 200 mm
Breite (metrisch) 250 mm