Learn More
Buerkle™ Probeneinsätze Novartos Uno
Artikelnummer. p-8002719 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0 mL
0,5 mL
1 ml
2 mL
3 mL
4 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11941571
Marke: Buerkle™ 53580100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die passgenauen Probeneinsätze Novartos Uno sind leicht auswechselbar. Einsätze sind in Volumen von 0 bis 4,0 ml lieferbar.
Die passgenauen Probeneinsätze Novartos Uno sind leicht auswechselbar. Einsätze sind in Volumen von 0 bis 4,0 ml lieferbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Einsatz
Material Edelstahl (V4A)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Ausrüstung für Novartos Uno Probenehmer
Kapazität (metrisch) 0 mL
Zertifizierung/Konformität FDA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Novartos Uno