Learn More
Heathrow Scientific Schaufel zur Probenahme, steril
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17699790 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 ml
500 ml
Größe:
195 x 58 x 44 mm (LxWxH)
205 x 40 x 27 mm (LxWxH)
218 x 49 x 33 mm (LxWxH)
255 x 92 x 53 mm
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Größe Packungsgröße
17699790 60 mL 205 x 40 x 27 mm (LxWxH) 10 Stück
17679790 125 mL 218 x 49 x 33 mm (LxWxH) 10 Stück
17659790 250 ml 195 x 58 x 44 mm (LxWxH) 10 Stück
17639790 500 ml 255 x 92 x 53 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17699790 Lieferant Heathrow Scientific Lieferanten-Nr. 120857
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.05 €
    13.57 € / 10 Stück
    Sparen 1.48 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Langlebige Schaufeln zur Probenahme, konzipiert für die einfache Probenahme von Granulaten, Pulvern und Pasten. Die Schaufeln sind für die einmalige Verwendung vorgesehen, um eine Kontamination von Schüttgut zu verhindern.
  • Langlebiges Design
    • Große, breite Öffnungen für eine einfache Probenahme
    • Flacher Boden zur Stabilisierung der Probe auf einer Waage oder einer ebenen Oberfläche
    • Chargenrückverfolgbar
    • Bruchsicher aus inerten, BSE/TSE-freien Materialien
    • Verfügen über einen langen Griff, um in tiefe Behälter zu gelangen
  • Sichere Probenrückgewinnung
    • Steril
    • Zum einmaligen Gebrauch, um eine chemische Kreuzkontamination zu vermeiden
    • Hergestellt in einem Reinraum der Klasse ISO 8 aus Polystyrol in Lebensmittelqualität gemäß FDA
    • Erfüllt die Anforderungen an Qualitätskontrolle und GMP für die Probenahme
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 mL
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 und EU 1935/2004
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Produkttyp Schaufel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme von Granulaten, Pulvern und Pasten
Größe 205 x 40 x 27 mm (LxWxH)
Breite (metrisch) 40 mm
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 205 mm
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Flachboden