Learn More
Molecular Probes™ SAMSA Fluorescein, 5-((2-(and-3)-S-(acetylmercapto) succinoyl) amino) Fluorescein, mixed isomers
Artikelnummer. 11534127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11534127 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11534127 Lieferant Molecular Probes™ Lieferanten-Nr. A685
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
SAMSA Fluorescein, 5-((2-(und-3)-S-(Acetylmercapto) Succinoyl) Amino) Fluorescein, Mischisomere
SAMSA-Fluorescein ist ein nützliches Reagenz für die Bildung fluoreszierender Proteinkonjugate und zur Untersuchung von Maleimid- und Iodoacetamid-Anteilen auf Proteinen mit Fluorescein. SAMSA-Fluorescein wird mit der Base aktiviert, um die Acetylschutzgruppe zu entfernen und dadurch ein Thiol-haltiges Fluorescein zu erzeugen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 mg
Produkttyp SAMSA Fluorescein
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Thiol
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Thiol
Marker oder Farbstoff FITC (Fluorescein)
Markertyp Klassische Farbstoffe