Learn More
Masterflex™ Einweg-Luer-Rückschlagventile
Artikelnummer. 11909638
Click to view available options
Material:
SAN
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11909638
Marke: Masterflex™ 3050592
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Ventile eignen sich für den Anschluss an Bio-Beutel oder Probenahmeröhrchen. Cole-Parmer™ Luer Rückschlagventile werden zur Gewährleistung eines nahtlosen Übergangs direkt auf die Rohrleitungen gegossen.
Die Ventile zeichnen sich durch ein geringes Vorbefüllvolumen aus, entfernen bei der Vorbefüllung problemlos Blasen und funktionieren in jeder Lage im Raum. Mit DEHP- und latexfreien Silikonmembranen. Die Materialien erfüllen die Vorgaben der USP-Klasse VI und der ISO 10993. Jedes Ventil ist einzeln verpackt und sterilisierbar.
Spezifikation
Material SAN
Verpackungsmenge 10/Packung
Produkttyp Einweg-Luer-Anschluss