Learn More
OHAUS™ Sandbad
Artikelnummer. 15752589 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Blöcke:
1
2
4
6
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Blöcke unitSize
15752589 1 1 Stück
15762589 2 1 Stück
15772589 4 1 Stück
15782589 6 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15752589
Marke: OHAUS™ 30400173
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Edelstahl-Sandbad für Langlebigkeit.
  • Edelstahl-Sandbäder sind für unregelmäßige Proben verfügbar, wenn kein geeigneter Block verfügbar ist
  • Deckel für niedrige Temperaturen tragen zur Verringerung des Luftstroms bei und sorgen so für zusätzliche Temperaturstabilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 1 Block
Material Edelstahl
Typ Sandbad
Enthält Thermometer-Well
Anzahl Blöcke 1
Größe 1 Block