Learn More
OHAUS™ Sandbad
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Anzahl Blöcke:
1
2
4
6
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl-Sandbäder sind für unregelmäßige Proben verfügbar, wenn kein geeigneter Block verfügbar ist
- Deckel für niedrige Temperaturen tragen zur Verringerung des Luftstroms bei und sorgen so für zusätzliche Temperaturstabilität
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Typ | Sandbad |
| Anzahl Blöcke | 4 |
| Größe | 4 Block |