Beschreibung
- Edelstahl-Sandbäder sind für unregelmäßige Proben verfügbar, wenn kein geeigneter Block verfügbar ist
- Deckel für niedrige Temperaturen tragen zur Verringerung des Luftstroms bei und sorgen so für zusätzliche Temperaturstabilität
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 1 Block |
| Material | Edelstahl |
| Typ | Sandbad |
| Enthält | Thermometer-Well |
| Anzahl Blöcke | 1 |
| Größe | 1 Block |