Learn More
Gestigkeit Harry Sandbad mit Leistungsregler und thermostatischer Regelung
Artikelnummer. 10519321
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich:
130 bis 370 °C
30 bis 110 °C
50 bis 300 °C
Abmessungen (T x B x H) innen:
360 x 360 x 50 mm
360 x 510 x 50 mm
440 x 590 x 50 mm
Spannung:
230 V
3 x 400 V, N+PE
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich Abmessungen (T x B x H) innen Spannung unitSize
10519321 30 bis 110 °C 360 x 510 x 50 mm 230 V 1 Stück
10488712 130 bis 370 °C 360 x 360 x 50 mm 230 V 1 Stück
10678022 30 bis 110 °C 440 x 590 x 50 mm 230 V 1 Stück
10643771 50 bis 300 °C 440 x 590 x 50 mm 230 V 1 Stück
10584582 130 bis 370 °C 440 x 590 x 50 mm 3 x 400 V, N+PE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10519321 Lieferant Gestigkeit Harry Lieferanten-Nr. ST81
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2247.00 €
    1658.95 € / 1 Stück
    Sparen 588.05 €
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sandbad: Robust und äußerst langlebig auch im Dauerbetrieb.
  • Elektrische Sandbäder mit variabler Temperaturregelung, mit oder ohne thermostatischem Regler. Robuste Konstruktion für kontinuierliche Leistung. Heizplatte aus Aluminiumlegierung. Durch das asymmetrische, Langzeitheizsystem (Heizplattenecken und -kanten sind stärker beheizt) ist eine gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Heizfläche gewährleistet.
  • Die Sandbäder bestehen aus einer Heizplatte aus Aluminiumlegierung mit einem aufgeschraubten, abgedichteten Edelstahlrahmen mit einer nutzbaren Höhe von 50 mm. Der Sand liegt direkt auf der Heizplatte. Gehäusekonstruktion aus hochwertigem Edelstahl Nr. 1.4301, wobei das Mittelteil zusätzlich orange lackiert ist.
  • 4 verstellbare Füße sorgen für zusätzliche Stabilität. Verbindungskabel ca. 1,7 m lang, 230 Volt/3.200 Watt mit Schuko-Stecker
Spezifikation
Temperaturbereich 30 bis 110 °C
Typ Sandbad
Enthält Leistungsregelung und thermostatischer Regler
Material Aluminumlegierung, Edelstahl
Steckertyp Schuko-Stecker
Abmessungen (T x B x H) 364 x 514 x 170 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 360 x 510 x 50 mm
Spannung 230 V