Learn More
Gestigkeit Harry™ Sandbad
Click to view available options
Kammermaterial:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kammermaterial | Edelstahl |
| Reglertyp | Thermostatischer Regler |
| Temperaturbereich | 30°bis 110 °C |
| Steckertyp | Schuko-Stecker |
| Abmessungen (L x B x H) | 360 x 360 x 220 mm |
| Länge (metrisch) | 360 mm |
| Breite (metrisch) | 360 mm |
| Höhe (metrisch) | 220 mm |
| Elektrische Anforderungen | 230 V |
| Wirkleistung | 3200 W |