Learn More
Gestigkeit Harry Sandbäder mit Leistungsregler und thermostatischer Regelung
Artikelnummer. 10181201
Ansicht ändern
Click to view available options
Reglertyp:
Leistung und Thermostatik
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Reglertyp unitSize
10181201 Leistung und Thermostatik 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10181201 Lieferant Gestigkeit Harry Lieferanten-Nr. ST92400
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konstruiert für kontinuierliche Leistung.
  • Robust
  • Langlebig
  • Verzerrungsfrei
  • Verwendung in explosionsgeschützten Bereichen möglich
  • Heizplatte aus Aluminiumlegierung
Spezifikation
Reglertyp Leistung und Thermostatik
Temperaturbereich 50 bis 300 °C
Material Heizplatte aus Aluminiumlegierung
Abmessungen (L x B) 592 x 442 mm
Gewicht (metrisch) 28 kg
Spannung 3 x 400, N+PE
Wirkleistung 4000 W