Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -65
Artikelnummer. 17993591
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
2,4 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9,5 mm
10 mm
Maximaler Druck:
101.3 psi
113.2 psi
143.5 psi
157 psi beträgt
40.4 psi
56 psi
69.2 psi
72.1 psi
75.5 psi
82.5 psi
Gesamtlänge (metrisch):
15 m
30 m
Packungsgröße:
15 Meter
30 Meter
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Gesamtlänge (metrisch) Packungsgröße
17993591 6 mm 113.2 psi 30 m 30 Meter
17933571 1,6 mm 82.5 psi 30 m 30 Meter
17953541 2,4 mm 82.5 psi 15 m 15 Meter
17973571 3 mm 101.3 psi 30 m 30 Meter
17993551 3 mm 143.5 psi 30 m 30 Meter
17963571 3 mm 157 psi beträgt 15 m 15 Meter
17993481 3 mm 157 psi beträgt 30 m 30 Meter
17953441 3,2 mm 56 psi 30 m 30 Meter
17973591 3,2 mm 72.1 psi 30 m 30 Meter
17923551 3,2 mm 82.5 psi 30 m 30 Meter
17963461 4 mm 40.4 psi 15 m 30 Meter
17983481 5 mm 101.3 psi 30 m 30 Meter
17933481 5 mm 75.5 psi 30 m 30 Meter
17933551 9,5 mm 40.4 psi 15 m 15 Meter
17923531 10 mm 69.2 psi 30 m 30 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17993591 Lieferant Saint Gobain Life Sciences™ Lieferanten-Nr. STHT65610H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.61 €
    435.84 € / 30 Meter
    Sparen 196.77 €
    31% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Pharmazeutische, platinvernetzte Silikonschläuche sind beständig gegen wiederholtes Autoklavieren und verhindern das Anhaften von Blutprodukten und anderen Hygieneflüssigkeiten.
  • Hochreine Schläuche in biopharmazeutischer Qualität
  • In 1/16 in. ID und höherwertige Modelle verfügen über lasergeätzte Teilenummern und Chargencodes, um eine vollständige Produktrückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
  • Optionen für Shore-A-Härte von 50 oder 65
  • Unübertroffene Oberflächenglätte
  • Sehr flexibel
  • Autoklavierbar und gammastabil
  • Temperaturbereich von -62 °C bis +260 °C (-80 °F °bis +500 °F)
  • Verleiht keinen Geschmack oder Geruch
  • Farbstreifen zur Unterscheidung Ihres Flüssigkeitswegs erhältlich
  • Erhältlich als Schüttgut oder in kundenspezifischen Konfektionen sowie in 25-, 50- und 100-ft.-Spulen.
  • Trifft USP Klasse VI, Europäisches Arzneibuch 3.1.9 und FDA-Kriterien
  • Die Anwendungen umfassen: Flüssigkeitstransfer in pharmazeutischen, biopharmazeutischen und/oder Laborumgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,394 in.
Außendurchmesser (metrisch) 10 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 98,4 in.
Gesamtlänge (metrisch) 30 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,079 in.
Dicke (metrisch) 2 mm
Zur Verwendung mit Pharmazeutische Silikonschläuche
Resistenzeigenschaften 326 lbf/in.
Farbe Klar
Härte 65 (Shore A)
Flexibilität Flexibel
Maximaler Druck 113.2 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp Schläuche